Stampa…
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902939-1G PC902939-5G
APOSPC902939-1GEA 219 EUR
APOSPC902939-1G APOSPC902939-5G
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
3-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₉H₈FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699689
CAS Number: 1033202-20-8