Stampa…

1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC902929-100G PC902929-25G
APOSPC902929-100GEA 364 EUR
APOSPC902929-100G APOSPC902929-25G
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene 98%
1-Bromo-5-chloro-3-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrClFI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142591
CAS Number: 201849-16-3

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR