Stampa…
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-fluoro-4-picoline
PC902925-1G PC902925-5G
APOSPC902925-1GEA 85.8 EUR
APOSPC902925-1G APOSPC902925-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Bromo-6-fluoro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839269
CAS Number: 180608-37-1