Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate
PC902903-100G
PC902903-500G
APOSPC902903-100GEA
170
EUR
APOSPC902903-100G
APOSPC902903-500G
Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate 98%
Methyl-2-amino-4,5-difluorobenzoate
Formula:
C₈H₇F₂NO₂ Peso molecolare: 187,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09264511 CAS Number: 207346-42-7 |