(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902857-1G
PC902857-250MG
PC902857-500MG
APOSPC902857-1GEA
596
EUR
APOSPC902857-1G
APOSPC902857-250MG
APOSPC902857-500MG
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
(R)-β-(4-Fluorophenyl)alaninol
Formula:
C₉H₁₂FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07784088 CAS Number: 228422-47-7 |