Stampa…
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902816-1G PC902816-5G
APOSPC902816-1GEA 68.4 EUR
APOSPC902816-1G APOSPC902816-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile 95%
4,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Peso molecolare: 153,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09996935
CAS Number: 1003708-82-4