Stampa…
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902815-10G PC902815-1G PC902815-5G
APOSPC902815-10GEA 967 EUR
APOSPC902815-10G APOSPC902815-1G APOSPC902815-5G
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
2,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09996933
CAS Number: 1003708-66-4