Stampa…
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-amino-2,4-difluorobenzoate
PC902802-10G PC902802-25G
APOSPC902802-10GEA 118 EUR
APOSPC902802-10G APOSPC902802-25G
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate 98%
Methyl-5-amino-2,4-difluorobenzoate
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Peso molecolare: 187,1435 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09396710
CAS Number: 125568-73-2