Stampa…
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9028-25G PC9028-100G
APOSPC9028-25GEA 147 EUR
APOSPC9028-25G APOSPC9028-100G
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
N-(Chloroacetyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₉H₇ClF₃NO
Punto di fusione: 62,5…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 351-38-2