Stampa…
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC902771-1G PC902771-5G PC902771-25G
APOSPC902771-1GEA 23.4 EUR
APOSPC902771-1G APOSPC902771-5G APOSPC902771-25G
2-Acetyl-3-fluoropyridine 98%
2-Acetyl-3-fluoropyridine
Formula: C₇H₆FNO
Peso molecolare: 139,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659495
CAS Number: 87674-20-2