Stampa…
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902760-1G PC902760-250MG
APOSPC902760-1GEA 304 EUR
APOSPC902760-1G APOSPC902760-250MG
3-Fluoro-4-methoxythiophenol 95%
3-Fluoro-4-methoxythiophenol
Formula: C₇H₇FOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06201751
CAS Number: 89818-27-9