Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902756-1G PC902756-250MG
APOSPC902756-1GEA 290 EUR
APOSPC902756-1G APOSPC902756-250MG
2-(4-Fluorophenyl)piperazine 95%
2-(4-Fluorophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₃FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 65709-33-3