Stampa…
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Methyl-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC902748-1G PC902748-5G
APOSPC902748-1GEA 139 EUR
APOSPC902748-1G APOSPC902748-5G
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972492
CAS Number: 112822-85-2