Stampa…
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902734-1G PC902734-250MG
APOSPC902734-1GEA 857 EUR
APOSPC902734-1G APOSPC902734-250MG
4,5-Difluoro-2-methylindole 95%
4,5-Difluoro-2-methylindole
Formula: C₉H₇F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 85462-60-8