Stampa…
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-6-methylpyridin-3-ol, 2-Fluoro-3-hydroxy-6-methylpyridine
PC902720-1G PC902720-250MG
APOSPC902720-1GEA 408 EUR
APOSPC902720-1G APOSPC902720-250MG
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline 98%
2-Fluoro-3-hydroxy-6-picoline
Formula: C₆H₆FNO
Peso molecolare: 127,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095222
CAS Number: 209328-87-0