Stampa…
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-2-methoxy-6-methylpyridine, 3-Fluoro-2-methoxy-6-picoline
PC902717-1G PC902717-5G
APOSPC902717-1GEA 85.8 EUR
APOSPC902717-1G APOSPC902717-5G
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine 95%
3-Fluoro-2-methox-6-methylypyridine
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095083
CAS Number: 375368-80-2