Stampa…
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902715-1G PC902715-5G
APOSPC902715-1GEA 71.6 EUR
APOSPC902715-1G APOSPC902715-5G
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole 95%
5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03070563
CAS Number: 288401-62-7