Stampa…
6-Fluoro-2-tetralone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902713-1G PC902713-5G
APOSPC902713-1GEA 104 EUR
APOSPC902713-1G APOSPC902713-5G
6-Fluoro-2-tetralone 95%
6-Fluoro-2-tetralone
Formula: C₁₀H₉FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684435
CAS Number: 29419-14-5