2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluoroethyl Tosylate, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid 2-Fluoroethyl ester
PC902702-1G
PC902702-5G
PC902702-25G
PC902702-100G
APOSPC902702-1GEA
94.5
EUR
APOSPC902702-1G
APOSPC902702-5G
APOSPC902702-25G
APOSPC902702-100G
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate 97%
2-Fluoroethyl p-Toluenesulphonate
Formula:
C₉H₁₁FO₃S Peso molecolare: 218,24 g/mol Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01658061 CAS Number: 383-50-6 |