Stampa…
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC902680-5G PC902680-10G PC902680-25G
APOSPC902680-5GEA 86.1 EUR
APOSPC902680-5G APOSPC902680-10G APOSPC902680-25G
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀FNO₂
Punto di fusione: 147…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00152076
CAS Number: 348-36-7