Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902652-100G PC902652-500G
APOSPC902652-100GEA 166 EUR
APOSPC902652-100G APOSPC902652-500G
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde 95%
3-(4-Fluorophenyl)acrylaldehyde
Formula: C₉H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425895
CAS Number: 24654-55-5