Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 3-amino-4-fluorobenzoate
PC902645-10G
PC902645-25G
PC902645-5G
APOSPC902645-10GEA
183
EUR
APOSPC902645-10G
APOSPC902645-25G
APOSPC902645-5G
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate 95%
Ethyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Formula:
C₉H₁₀FNO₂ Peso molecolare: 183,1796 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840487 CAS Number: 455-75-4 |