Stampa…
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: TATU, 2-(3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-b]pyridin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
PC902639-100G PC902639-25G PC902639-5G
APOSPC902639-100GEA 263 EUR
APOSPC902639-100G APOSPC902639-25G APOSPC902639-5G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) 98%
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Formula: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
Peso molecolare: 322,1 g/mol
Punto di fusione: 184 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08064301
CAS Number: 873798-09-5
UN: 1759
ADR: 8,III