Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
PC902385-1G PC902385-5G
APOSPC902385-1GEA 147 EUR
APOSPC902385-1G APOSPC902385-5G
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₈FN
Peso molecolare: 197,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05981088
CAS Number: 10540-31-5