Stampa…
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC9023-1G PC9023-5G
APOSPC9023-1GEA 29.2 EUR
APOSPC9023-1G APOSPC9023-5G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]pyrrole
Formula: C₁₂H₇F₆N
Punto di fusione: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053048
CAS Number: 175136-60-4