Stampa…
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902250-1G PC902250-250MG
APOSPC902250-1GEA 230 EUR
APOSPC902250-1G APOSPC902250-250MG
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 96%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150.1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546530
CAS Number: 1187386-23-7