Stampa…
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902248-1G PC902248-5G PC902248-25G
APOSPC902248-1GEA 132 EUR
APOSPC902248-1G APOSPC902248-5G APOSPC902248-25G
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6-fluorobenzimidazole
Formula: C₉H₉FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546504
CAS Number: 1187385-87-0