Stampa…
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902247-1G PC902247-5G
APOSPC902247-1GEA 77 EUR
APOSPC902247-1G APOSPC902247-5G
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole 95%
6-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546503
CAS Number: 1187385-86-9