Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902202-1G PC902202-25G PC902202-5G
APOSPC902202-1GEA 145 EUR
APOSPC902202-1G APOSPC902202-25G APOSPC902202-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₈H₅FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16618955
CAS Number: 887763-94-2