Stampa…
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
PC902198-1G PC902198-5G
APOSPC902198-1GEA 85.8 EUR
APOSPC902198-1G APOSPC902198-5G
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole 98%
4-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formula: C₇H₄FNS₂
Peso molecolare: 185,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408877
CAS Number: 154327-24-9