Stampa…
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902196-1G PC902196-5G PC902196-25G
APOSPC902196-1GEA 125 EUR
APOSPC902196-1G APOSPC902196-5G APOSPC902196-25G
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole 98%
1-tert-Butyl-6-fluorobenzimidazole
Formula: C₁₁H₁₃FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546476
CAS Number: 1187385-71-2