Stampa…
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC902183-1G PC902183-250MG
APOSPC902183-1GEA 271 EUR
APOSPC902183-1G APOSPC902183-250MG
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole 97%
5-Bromo-4-fluorobenzo[d][1,3]dioxole
Formula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295053
CAS Number: 1226808-75-8