Stampa…
6,8-Difluoroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902177-10G PC902177-1G PC902177-5G
APOSPC902177-10GEA 502 EUR
APOSPC902177-10G APOSPC902177-1G APOSPC902177-5G
6,8-Difluoroquinoline 98%
6,8-Difluoroquinoline
Formula: C₉H₅F₂N
Peso molecolare: 165,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03662296
CAS Number: 145241-75-4