Stampa…
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902162-1G PC902162-5G PC902162-10G
APOSPC902162-1GEA 147 EUR
APOSPC902162-1G APOSPC902162-5G APOSPC902162-10G
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄ClFN₂
Peso molecolare: 170,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699670
CAS Number: 1033202-10-6