6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902157-1G
PC902157-5G
APOSPC902157-1GEA
95.7
EUR
APOSPC902157-1G
APOSPC902157-5G
6-Fluoro-3-isoquinolinol 98%
6-Fluoro-3-isoquinolinol
Formula:
C₉H₆FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11053873 CAS Number: 51463-15-1 |