Stampa…
3-Chloro-2,6-difluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902115-1G PC902115-5G
APOSPC902115-1GEA 132 EUR
APOSPC902115-1G APOSPC902115-5G
3-Chloro-2,6-difluoropyridine 95%
3-Chloro-2,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂ClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044285
CAS Number: 52208-56-7