2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC902034-1G
PC902034-250MG
APOSPC902034-1GEA
609
EUR
APOSPC902034-1G
APOSPC902034-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid 98%
2-(3-Fluorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₁FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11036911 CAS Number: 93748-20-0 |