Stampa…
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC902020-1G PC902020-250MG
APOSPC902020-1GEA 343 EUR
APOSPC902020-1G APOSPC902020-250MG
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
2-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10703524
CAS Number: 32445-89-9