1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901999-1G
PC901999-5G
APOSPC901999-1GEA
234
EUR
APOSPC901999-1G
APOSPC901999-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile 95%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Formula:
C₁₁H₁₀FN Peso molecolare: 175,21 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10694662 CAS Number: 405090-30-4 |