Stampa…
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2,3-dimethylbenzaldehyde
PC901981-1G PC901981-5G
APOSPC901981-1GEA 292 EUR
APOSPC901981-1G APOSPC901981-5G
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde 98%
4-Fluor-2,3-dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295095
CAS Number: 363134-37-6