2-(2-Fluorophenyl)oxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901975-1G
PC901975-25G
PC901975-5G
APOSPC901975-1GEA
145
EUR
APOSPC901975-1G
APOSPC901975-25G
APOSPC901975-5G
2-(2-Fluorophenyl)oxazole 98%
2-(2-Fluorophenyl)oxazole
Formula:
C₉H₆FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15143568 CAS Number: 178672-06-5 |