Stampa…
4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901968-1G PC901968-5G
APOSPC901968-1GEA 219 EUR
APOSPC901968-1G APOSPC901968-5G
4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole 98%
4,6-Difluoro-2H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₆H₃F₂N₃
Peso molecolare: 155,10 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295089
CAS Number: 2208-25-5