Stampa…
5,7-Difluoroquinoxaline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901966-1G PC901966-5G PC901966-25G
APOSPC901966-1GEA 125 EUR
APOSPC901966-1G APOSPC901966-5G APOSPC901966-25G
5,7-Difluoroquinoxaline 97%
5,7-Difluoroquinoxaline
Formula: C₈H₄F₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143566
CAS Number: 1215205-81-4