1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901939-1G
PC901939-5G
APOSPC901939-1GEA
139
EUR
APOSPC901939-1G
APOSPC901939-5G
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-(4-Fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₁₁FO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08442159 CAS Number: 151157-46-9 |