Stampa…
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901928-1G PC901928-5G
APOSPC901928-1GEA 147 EUR
APOSPC901928-1G APOSPC901928-5G
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅FN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855824
CAS Number: 14512-86-8