Stampa…
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901902-1G PC901902-5G
APOSPC901902-1GEA 219 EUR
APOSPC901902-1G APOSPC901902-5G
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline 98%
2-Fluoro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅FN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04617227
CAS Number: 14512-85-7