Stampa…
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC901861-1G PC901861-250MG PC901861-5G
APOSPC901861-1GEA 72.5 EUR
APOSPC901861-1G APOSPC901861-250MG APOSPC901861-5G
5-Bromo-8-fluoroquinoline 98%
5-Bromo-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855895
CAS Number: 1133115-78-2