Stampa…
5,8-Difluoroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901859-1G PC901859-5G
APOSPC901859-1GEA 292 EUR
APOSPC901859-1G APOSPC901859-5G
5,8-Difluoroquinoline 98%
5,8-Difluoroquinoline
Formula: C₉H₅F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01939053
CAS Number: 16650-32-1