Stampa…
5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Fluoroquinolin-5-amine
PC901844-1G PC901844-250MG
APOSPC901844-1GEA 437 EUR
APOSPC901844-1G APOSPC901844-250MG
5-Amino-8-fluoroquinoline 98%
5-Amino-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₇FN₂
Peso molecolare: 162,1637 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09042730
CAS Number: 175229-87-5