Stampa…
8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC901843-1G PC901843-5G
APOSPC901843-1GEA 230 EUR
APOSPC901843-1G APOSPC901843-5G
8-Fluoro-5-nitroquinoline 95%
8-Fluoro-5-nitroquinoline
Formula: C₉H₅FN₂O₂
Peso molecolare: 192,1466 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09048716
CAS Number: 94832-39-0